Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté ≥99% pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0105-1KGEA 341 EUR
0105-1KG 0105-2.5KG 0105-500G 0105-12KG
EDTA sel disodique dihydraté ≥99% pour les biotechnologies
EDTA sel disodique dihydraté
A reversible metalloprotease inhibitor useful for chelating metal ions.
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Métaux lourds (en Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Fer ≤0.01%
Perte à la dessication 8.7 – 11.4%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (5%, Eau) @25°C 4.0 – 6.0
Protease none detected
Pureté ≥99%
RNase none detected