EDTA sel disodique dihydraté 99,0-101,0 ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide edetique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
MDL No.: MFCD00150037
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Poids moléculaire: 372.24 g/mol Point de fusion: 248 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150037 Numéro CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Indice Merck: 13,03543 |