Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide edetique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
147850010 147851000 147855000 147850050
ACRO147850010EA 270 EUR
ACRO147850010 ACRO147851000 ACRO147855000 ACRO147850050
EDTA sel disodique dihydraté 99+% pour analyses
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 252 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Loss on drying ≤11.4 % (200°C, 3 h)
pH 4.0 to 6.0 (1 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤80 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm