Imprimer
tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
33615.268EA 176 EUR
33615.268
tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, Gen-Apex pour la biologie moléculaire
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Poids moléculaire: 294,1 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Indice Merck: 13,08675
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %