tri-Sodium citrate dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294,1 g/mol Point de fusion: 150 °C Densité: 1,76 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 REACH: 01-2119457027-40 Indice Merck: 13,08675 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |