Imprimer
tri-Sodium citrate, anhydre, EMPROVE® ESSENTIAL E331, FCC, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium Citrate, Sodium citrate tribasic, Citric acid trisodium salt, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
1.11037.9026 1.11037.1000
1.11037.9026EA 0 EUR
1.11037.9026 1.11037.1000
tri-Sodium citrate, anhydre, EMPROVE® ESSENTIAL E331, FCC, USP suitable for use as excipient, SAFC®
tri-Sodium citrate
Formule: C₆H₅Na₃O₇
Poids moléculaire: 258.07 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.815 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 290
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012462
Numéro CAS: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Indice Merck: 12,08746