Imprimer
tri-Sodium citrate dihydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
1.06448.0500EA 67.8 EUR
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000 1.06448.9025
tri-Sodium citrate dihydraté, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Poids moléculaire: 294.1 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Indice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 425 g/l (25 °C)
Melting Point 150 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 294.10 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 1.76 g/cm3
pH 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)