tri-Sodium citrate dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL USP, E331, BP, Ph. Eur., JP, très pur suitable for use as excipient, pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294.1 g/mol Point de fusion: 150 Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Indice Merck: 13,08675 |