Imprimer
tri-Sodium citrate dihydraté, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
567446-1 567446-100 567446-5
567446-1EA 103 EUR
567446-1 567446-100 567446-5
tri-Sodium citrate dihydraté, Millipore®
tri-Sodium citrate dihydraté
Formule: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Poids moléculaire: 294.1 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150031
Numéro CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Indice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM