tri-Sodium citrate dihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294.1 g/mol Point de fusion: 150 Densité: 1.76 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Indice Merck: 13,08675 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.0 % |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.0 |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |