tri-Sodium citrate dihydraté 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
Formule:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Poids moléculaire: 294.1 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150031 Numéro CAS: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Indice Merck: 13,08675 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 11 to 13 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |