Acide citrique monohydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈O₇.H₂O Point de fusion: 135…152 °C Densité: 1,552 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149972 Numéro CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Indice Merck: 13,02350 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Oxalate (C2O4) | passes test |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Residue after Ignition | max. 0.02 % |
Sulfur compounds (as SO4) | max. 0.002 % |
Substances Carbonizable by Hot H2SO4 (Tartrates, etc.) | passes test |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 3 |
Trace Impurities (in ppm)Lead (Pb) | max. 2 |