di-Ammonium oxalate monohydraté 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalate de diammonium monohydraté, Acide oxalique sel d'ammonium monohydraté
Formule:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Poids moléculaire: 142.11 g/mol Point d'ébullition: 70 Point de fusion: 70 Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149694 Numéro CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,00541 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.5 - 101.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |