Imprimer
di-Ammonium oxalate monohydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate de diammonium monohydraté, Acide oxalique sel d'ammonium monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01192.0250 1.01192.1000 1.01192.9050
1.01192.0250EA 97.2 EUR
1.01192.0250 1.01192.1000 1.01192.9050
di-Ammonium oxalate monohydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
di-Ammonium oxalate monohydraté
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Poids moléculaire: 142.11 g/mol
Point d'ébullition: 70
Point de fusion: 70
Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 70 °C (decomposition)
Molar Mass 142.11 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)