di-Ammonium oxalate monohydraté, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalate de diammonium monohydraté, Acide oxalique sel d'ammonium monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Poids moléculaire: 142.11 g/mol Point d'ébullition: 70 Point de fusion: 70 Densité: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149694 Numéro CAS: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,00541 |