Imprimer
di-Ammonium oxalate monohydraté 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate de diammonium monohydraté, Acide oxalique sel d'ammonium monohydraté
206270010 206275000
ACRO206270010EA 159 EUR
ACRO206270010 ACRO206275000
di-Ammonium oxalate monohydraté 99.5% pour analyses
di-Ammonium oxalate monohydraté
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Poids moléculaire: 142.11 g/mol
Point d'ébullition: 70
Point de fusion: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00541
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm