Imprimer
Calcium oxalate monohydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide oxalique sel de calcium monohydraté, Oxalate de calcium monohydraté
403880050 403885000 403880025
ACRO403880050EA 43.4 EUR
ACRO403880050 ACRO403885000 ACRO403880025
Calcium oxalate monohydraté 98%, très pur
Calcium oxalate monohydraté
Formule: C₂CaO₄·1H₂O
Poids moléculaire: 146.11 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150039
Numéro CAS: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h)
Particle size ≥95 % (Passing through 45 µm)
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)