Acide oxalique dihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
HO₂CCO₂H·2H₂O Poids moléculaire: 126.07 g/mol Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa) Point de fusion: 101 Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149102 Numéro CAS: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 REACH: 01-2119534576-33 Indice Merck: 13,06980 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 102 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 °C |
Molar Mass | 126.07 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Boiling Point | 149 - 160 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 21 hPa (50 °C) |
Flash Point | 157 °C (decomposition) |
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |