Imprimer
Acide oxalique dihydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
MQ300
1.00495.0100 1.00495.0500 1.00495.1000 1.00495.9025
1.00495.0100EA 68.1 EUR
1.00495.0100 1.00495.0500 1.00495.1000 1.00495.9025
Acide oxalique dihydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126.07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 102 g/l (20 °C)
Melting Point 101 °C
Molar Mass 126.07 g/mol
Boiling Point 149 - 160 °C (decomposition)
Vapor Pressure 21 hPa (50 °C)
Flash Point 157 °C (decomposition)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)