Imprimer
Acide oxalique dihydraté, Haute Pureté
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
0326-1KGEA 247 EUR
0326-1KG 0326-500G
Acide oxalique dihydraté, Haute Pureté
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126.07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101
Densité: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ash <0.2%
Chloride <0.005%
Insolubles <0.05%
Iron <0.005%
Purity >99%