Imprimer
Acide oxalique dihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
A13866.0B A13866.0I A13866.30
A13866.0BEA 77.9 EUR
A13866.0B A13866.0I A13866.30
Acide oxalique dihydraté ≥98%
Acide oxalique dihydraté
Purity: 98% CAS No.: 6153-56-6 Molecular Formula: C2H2O4.2H2O Formula Weight: 126.07 (90.04anhy) Odour: Odourless pH: 1.3 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3679436 Merck Reference: 14,6911 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149102
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126.07 g/mol
Point d'ébullition: 149…160 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…105 °C
Densité: 1.65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM