Imprimer
Acide oxalique dihydraté 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide oxalique à 2 molécules d'eau, Acide éthane dioïque dihydraté
129600010 129600050 129601000
ACRO129600010EA 101 EUR
ACRO129600010 ACRO129600050 ACRO129601000
Acide oxalique dihydraté 99+%, très pur
Acide oxalique dihydraté
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 126.07 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
REACH: 01-2119534576-33
Indice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm