Imprimer
Acétate de nickel tetrahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13026.0E A13026.22 A13026.36
A13026.0EEA 296 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36
Acétate de nickel tetrahydraté ≥98%
Acétate de nickel tetrahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Formule: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Point d'ébullition: 16 °C (1013 hPa)
Point de fusion: Déc.
Densité: 1,744
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066973
Numéro CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,6499