Acétate de nickel hydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.xH2O
Formula Weight: 176.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Light
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012451
Formule:
C₄H₆NiO₄·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012451 Numéro CAS: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,6499 |