Imprimer
Acétate de nickel tetrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) nickel tétrahydraté, Diacétate de nickel tétrahydraté, Di(acétate) de nickel tétrahydraté
10813.06 10813.14
10813.06EA 136 EUR
10813.06 10813.14
Acétate de nickel tetrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Acétate de nickel tetrahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: C4H6NiO4.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.744 Appearance: Green Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973
Formule: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Poids moléculaire: 248.84 g/mol
Point d'ébullition: 16
Point de fusion: Déc.
Densité: 1.744
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066973
Numéro CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,6499