Imprimer
Acétate de nickel tetrahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 112 EUR
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Acétate de nickel tetrahydraté 99+% pour analyses
Acétate de nickel tetrahydraté
Formule: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Point d'ébullition: 16 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066973
Numéro CAS: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,06583
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm