Imprimer
Cobalt (II) acétate tetrahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de cobalt tétrahydraté, Cobalt (II) acétate à 4 molécules d'eau
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
A18374.14EA 32.9 EUR
A18374.14 A18374.18 A18374.22 A18374.30 A18374.36
Cobalt (II) acétate tetrahydraté ≥98%
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Purity: 98% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Refractive Index: 1.542 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Poids moléculaire: 249.08 g/mol
Point de fusion: ∼140 °C (-4H₂O)
Densité: 1.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,02494