Imprimer
Cobalt (II) acétate tetrahydraté ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diacétate de cobalt tétrahydraté, Cobalt (II) acétate à 4 molécules d'eau
44345.04 44345.09 44345.18
44345.04EA 92.9 EUR
44345.04 44345.09 44345.18
Cobalt (II) acétate tetrahydraté ≥99.999% (base métaux)
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.71 Refractive Index: 1.542 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 140° -4H2O Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Poids moléculaire: 249.08 g/mol
Point de fusion: ∼140 °C (-4H₂O)
Densité: 1.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,2433