Imprimer
Manganèse (II) acétate tetrahydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diacétate de manganèse tétrahydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43487.0025 8.43487.0250
8.43487.0025EA 35 EUR
8.43487.0025 8.43487.0250
Manganèse (II) acétate tetrahydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Poids moléculaire: 245.09 g/mol
Point de fusion: 300
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Indice Merck: 13,05746
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 330 g/l (20 °C)
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.59 g/cm3
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H6MnO4*4H2O
Chemical Formula (CH3COO)2Mn*4H2O