Manganèse (II) acétate tetrahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Diacétate de manganèse tétrahydraté
Purity: 99.999%
CAS No.: 6156-78-1
Molecular Formula: C4H6MnO4.4H2O
Formula Weight: 245.09 (173.03anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.589
Appearance: Pale pink
Odour: Pungent
Melting Point: 80°
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00062552
Formule:
(H₃CCOO)₂Mn·4H₂O Poids moléculaire: 245.09 g/mol Point de fusion: 80 °C Densité: 1.589 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062552 Numéro CAS: 6156-78-1 EINECS: 211-334-3 Indice Merck: 14,5724 |