Imprimer
Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99+% analysis_for
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diacétate de manganèse tétrahydraté
205660250 205665000 205660025
ACRO205660250EA 39.3 EUR
ACRO205660250 ACRO205665000 ACRO205660025
Manganèse (II) acétate tetrahydraté 99+% analysis_for
Manganèse (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Poids moléculaire: 245.09 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Point éclair: >130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062552
Numéro CAS: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Indice Merck: 13,05746
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)