Imprimer
Zinc acétate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
29088.235EA 104 EUR
29088.235 29088.292
Zinc acétate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Reducing substances (as HCOOH) Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm