Imprimer
Zinc acétate dihydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di(acétate) de zinc dihydraté
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
A12909.0BEA 97.8 EUR
A12909.0B A12909.0I A12909.22 A12909.36 A12909.A4
Zinc acétate dihydraté ≥97%
Zinc acétate dihydraté
Purity: 97+% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Poids moléculaire: 219.51 g/mol
Point de fusion: 237
Densité: 1.735
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10256