Zinc acétate dihydraté 98.0-101.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Di(acétate) de zinc dihydraté
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 5970-45-6
Molecular Formula: C4H10O6Zn
Formula Weight: 219.50 (183.47anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.735
Appearance: White
Odour: Weak, characteristic
pH: 6-7
Melting Point: 237°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Beilstein Reference: 3732513
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066961
Formule:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Poids moléculaire: 219.51 g/mol Point de fusion: 237 Densité: 1.735 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066961 Numéro CAS: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,10128 |