Imprimer
Zinc acétate dihydraté 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di(acétate) de zinc dihydraté
317215000 317210025
ACRO317215000EA 79.8 EUR
ACRO317215000 ACRO317210025
Zinc acétate dihydraté 98+% ACS
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Poids moléculaire: 219.51 g/mol
Point de fusion: 237 °C
Densité: 1.84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
pH 6.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Antimony (Sb) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %