Imprimer
Zinc acétate dihydraté 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di(acétate) de zinc dihydraté
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 128 EUR
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Zinc acétate dihydraté 98%, très pur
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Poids moléculaire: 219.51 g/mol
Point de fusion: 237
Densité: 1.84 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %