Imprimer
Cadmium acétate dihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Di(acétate) de cadmium dihydraté
41581.22 41581.36 41581.A3
41581.22EA 73.6 EUR
41581.22 41581.36 41581.A3
Cadmium acétate dihydraté ≥98%
Cadmium acétate dihydraté
Purity: 98% CAS No.: 5743-04-4 Molecular Formula: Cd(OOCCH3)2.2H2O Formula Weight: 266.54 (230.50anhy) Physical Form: Powder Density: 2.01 Appearance: White Solubility: Freely soluble in water, soluble in alcohol Merck Reference: 14,1614 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00012449
In cadium electroplating
Formule: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Poids moléculaire: 266.53 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 256
Densité: 2.01
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150020
Numéro CAS: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,01614