Cadmium acétate dihydraté 98% pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150020 Numéro CAS: 5743-04-4 EINECS: 208-853-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,01614 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
Subst not pptd by H2S | ≤0.3 % |