Cuivre (II) acétate monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cuivre (II) acétate à 1 molécule d'eau, Diacétate de cuivre monohydraté
Purity: 98+%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Formule:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Poids moléculaire: 199.65 g/mol Point de fusion: 115 Densité: 1.882 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149570 Numéro CAS: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 13,02651 |