Imprimer
Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cuivre (II) acétate à 1 molécule d'eau, Diacétate de cuivre monohydraté
14177.22 14177.36 14177.A3
14177.22EA 49.9 EUR
14177.22 14177.36 14177.A3
Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0% ACS
Cuivre (II) acétate monohydraté
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 6046-93-1 Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O Formula Weight: 199.65 (181.64anhy) Physical Form: Powder Density: 1.882 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 5.2-5.5 Melting Point: 115° Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149570
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Poids moléculaire: 199.65 g/mol
Point de fusion: 115
Densité: 1.882
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,2624