Fer (II) oxalate dihydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide oxalique sel de fer (II) dihydraté, Oxalate de fer (II) dihydraté
Purity: 99.999%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.28
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Formule:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Poids moléculaire: 179.9 g/mol Point de fusion: 190 °C (déc.) Densité: 2.28 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150040 Numéro CAS: 6047-25-2 EINECS: 208-217-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III |