Imprimer
Acide hydrobromique 47 - 49% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
0160-01EA 314 EUR
0160-01 0160-03
Acide hydrobromique 47 - 49% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide hydrobromique
  • Lot analysis on label
Formule: HBr
Poids moléculaire: 80.91 g/mol
Point d'ébullition: –66.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -86
Densité: 1.50 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 205-554-9
UN: 1788
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04799
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 47.0 - 49.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.002%
Material darkens when exposed to air and light. ≤0.05%
ACS - Assay (HBr) (by acidimetry) 47.0 - 49.0 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.05 %
ACS - Iodide (I) ≤ 0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤ 0.003 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 1 ppm
Trace Impurities - Selenium (Se) ≤ 0.01 ppm