Imprimer
Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3
36358.22EA 45.1 EUR
36358.22 36358.36 36358.A4 36358.B3
Magnésium acétate tétrahydraté 98.0-102.0% ACS
Magnésium acétate tetrahydraté
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 16674-78-5 Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 214.45 (142.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.454 Melting Point: 80° Beilstein Reference: 3730605 Merck Reference: 14,5654 MDL No.: MFCD00149214
Formule: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Point de fusion: 80 °C
Densité: 1,454
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149214
Numéro CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Indice Merck: 14,5654