Sodium acétate trihydraté 98, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acetic acid sodium salt trihydrate
Formule:
H₃CCOONa·3H₂O Poids moléculaire: 136.08 g/mol Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa) Point de fusion: 58 Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00071557 Numéro CAS: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Indice Merck: 13,08642 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |