Imprimer
Sodium acétate trihydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
1.06267.0500EA 65.5 EUR
1.06267.0500 1.06267.1000 1.06267.5000 1.06267.9050
Sodium acétate trihydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Poids moléculaire: 136.08 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Indice Merck: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 613 g/l (20 °C)
Melting Point 58 °C
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 400 °C (anhydrous substance),(decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 250 °C (anhydrous substance)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 607 °C