Imprimer
Sodium acétate trihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A16230.0C A16230.0E A16230.36
A16230.0CEA 355 EUR
A16230.0C A16230.0E A16230.36
Sodium acétate trihydraté ≥99%
Sodium acétate trihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6131-90-4 Molecular Formula: NaOOCCH3.3H2O Formula Weight: 136.08 (82.03anhy) Odour: Odourless pH: 7.5-9.0 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 3732037 Merck Reference: 14,8571 MDL No.: MFCD00071557
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1,45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Indice Merck: 14,8571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM