Semicarbazide, chlorhydrate
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
Formule:
CH₆ClN₃O Poids moléculaire: 111.53 g/mol Point de fusion: 174…178 °C |
Numéro MDL:
MFCD00013009 Numéro CAS: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 12,08588 |