Imprimer
Semicarbazide, chlorhydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
132641000 132645000 132640025
ACRO132641000EA 51.5 EUR
ACRO132641000 ACRO132645000 ACRO132640025
Semicarbazide, chlorhydrate 99+%
Semicarbazide, chlorhydrate
Formule: CH₆ClN₃O
Poids moléculaire: 111.53 g/mol
Point de fusion: 170…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013009
Numéro CAS: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,08588
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 178 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration with KIO3 ≥99.0 %