N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ACS zA, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Réactif de Marshall
MQ100
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Poids moléculaire: 259.18 g/mol Point de fusion: 188…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012556 Numéro CAS: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Indice Merck: 12,06496 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 30 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 259.18 g/mol |
Bulk Density | 380 kg/m3 |
pH | 1.0 (25 g/l, H2O, 20 °C) |