N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Réactif de Marshall
Formule:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Poids moléculaire: 259.18 g/mol Point de fusion: 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012556 Numéro CAS: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Indice Merck: 12,06496 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to pink Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 80°C, 4 h) |
Solubility | Passes test |
Sensitivity | (to sulfanilamide) Passes test |